Få mere at vide
Mangan(II)carbonat, Puratronic™ , 99,985 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355057
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11355057 100 g 100g
11345057 5 g 5g
11335057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040756.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 598-62-9 | CMnO3 | 114.946 g/mol
Mangan(II)carbonat bruges til fremstilling af mangandioxid til tørcellebatterier og til ferriter, som et tilsætningsstof til plantegødning for at helbrede manganmangel af afgrøder. Det bruges også i helsekost, i keramik som glasurfarve og flusmiddel, og i betonpletter og som hæmatin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-62-9
Molekylær formel CMnO3
Molekylvægt (g/mol) 114.946
MDL nummer MFCD00011116
InChI nøgle XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese carbonate, manganese ii carbonate, manganous carbonate, manganese 2+ carbonate, natural rhodochrosite, manganese carbonate 1:1, rhodochrosite, manganese carbonate mnco3, unii-9zv57512zm, ccris 3660
PubChem CID 11726
IUPAC navn mangan(2+);carbonat
SMIL C(=O)([O-])[O-].[Mn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) carbonate
Smeltepunkt 350°C (decomposition)
Farve Brun til Violet
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water(0.065g/L),dilute inorganic acids. Insoluble alcohol.
Formel vægt 114.95
Lugt Odorless
Udseende Light brown to violet powder
Tæthed 3.125