Få mere at vide
Mangan(II) 2,4-pentanedionat
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) 2,4-pentanedionate |
| Smeltepunkt | 260 °C til 262 °C (dekomponering) |
| Tæthed | 1.6 |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 253.16 |