Få mere at vide
Manganese(II) 2,4-pentanedionate
Artikelnummer. 11433038
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433038 25 g 25g
11443038 100 g 100g
11453038 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18762.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14024-58-9 | C10H14MnO4 | 253.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14024-58-9
Molekylær formel C10H14MnO4
Molekylvægt (g/mol) 253.16
MDL nummer MFCD00000022 MFCD09998212
InChI nøgle ZQZQURFYFJBOCE-FDGPNNRMSA-L
Synonym bis 4-hydroxypent-3-en-2-one dihydrate manganese
PubChem CID 54669727
IUPAC navn (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-on;mangan;dihydrat
SMIL [Mn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 260°C to 262°C (decomposition)
Tæthed 1.6
Mængde 25 g
Formel vægt 253.16