Få mere at vide
Mandelsyrehydrazid, 97%
Artikelnummer. 11302557
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302557 5 g 5g
11312557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11653.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 2443-66-5 | C8H10N2O2 | 166,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2443-66-5
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00038133
InChI nøgle FWTGUGVETHVGTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym mandelic acid hydrazide, mandelhydrazide, mandelhydrazine, mandelic acid, hydrazide, mandelic hydrazide, hydroxy-phenyl-acetic acid hydrazide, 2-???-1-phenylethan-1-ol, mandelohydrazide, asischem d13400, akos bc-1667
PubChem CID 73126
IUPAC navn 2-hydroxy-2-phenylacetohydrazid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)NN)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mandelic acid hydrazide
Smeltepunkt 128°C to 131°C
Mængde 5 g
Beilstein 2096197
Formel vægt 166.18
Procent renhed 97%