Få mere at vide
(±)-Mandelic-2,3,4,5,6-d5 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Mandelic-2,3,4,5,6-d5 Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| Formel vægt | 157.0787 |