Få mere at vide
(+/-)-Mandelamid, 97%
Artikelnummer. 11321667
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11321667 5 g 5g
11311667 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04679.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 4410-31-5 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4410-31-5
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00025495
InChI nøgle MAGPZHKLEZXLNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym mandelamide, dl-mandelamide, o-hydroxy phenylacetamide, 2-hydroxy-2-phenyl-acetamide, benzeneacetamide, .alpha.-hydroxy, hydrate, -mandelamide, mandelic acid amide, +/--mandelamide
PubChem CID 73558
IUPAC navn 2-hydroxy-2-phenylacetamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Mandelamide
Smeltepunkt 132 °C til 135 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2208677
Formel vægt 151.16
Procent renhed 97%