Få mere at vide
Gibco™ Mammary Epithelial Growth Supplement (MEGS)
Artikelnummer. 10226393 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10226393 5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10226393 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. S0155
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Mammary Epithelial Growth Supplement (MEGS)
En steril, koncentreret (100X) opløsning beregnet til brug som én komponent i et komplet kulturmiljø til vækst af humane brystepitelceller. Hver 5 ml flaske MEGS indeholder alle de vækstfaktorer, hormoner og vævsekstrakter, der er nødvendige for dyrkning af brystepitelceller og er den korrekte mængde supplement til en 500 ml flaske Medium 171.
Når en 500 ml flaske med medium suppleres med MEGS, er slutkoncentrationerne af komponenterne i det supplerede medium:
  • Bovint hypofyseekstrakt (BPE) (0,4 % v/v)
  • Rekombinant human insulinlignende vækstfaktor-I (1 g/μml)
  • Hydrocortison (0,5 μg/ml)
  • Human epidermal vækstfaktor (3 ng/ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Opbevares ved -°20 C i en ikke-frostfri fryser.
    Celletype Epitelceller (mor)
    Koncentration 100 X
    Produkttype Væksttilskud
    Sterilitet Steril
    Produktlinje Kaskadebiologika
    Mængde 5 ml
    Forsendelsestilstand Tøris
    Arter ADN