Få mere at vide
IBA Lifesciences pCSG-IBA pattedyrekspressionsvektor med sekretion
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15603858 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Vektor:
pCSG-IBA102
pCSG-IBA104
pCSG-IBA142
pCSG-IBA144
pCSG-IBAWt2
Protein tag:
Hans tag (6x), Twin-Strep-tag
Twin-Strep-tag
Twin-Strep-tag, Hans tag (6x)
Umærket
Pakningsstørrelse:
5µg
Artikelnummer. 15603858
Brand: IBA Lifesciences 55001001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til episomal ekspression på højt niveau i pattedyrsværter under G418-selektion. Mammalian Expression Vector with Secretion er en stor ekspressionsvektor med universelle egenskaber til forbigående ekspression såvel som til generering af stabile cellelinjer (NeoR).
pCSG- IBA mammale ekspressionsvektorer
  • Designet til episomal ekspression på højt niveau i pattedyrsværter under G418-selektion, der indeholder følgende elementer:
  • Human cytomegalovirus (CMV) øjeblikkelig-tidlig promotor til ekspression på højt niveau i en bred vifte af pattedyrceller
  • Episomal replikation gennem Epstein Barr Virus replikationsorigin (oriP) og nukleært antigen kodet af EBNA-1 i humane, primat- og hundeceller og gennem SV40 replikationsorigin i celler, der er latent inficeret med SV40, eller som udtrykker SV40 store T-antigenet (f.eks. HEK293T, COS-1, COS-7)
  • Stabile cellelinjer kan udvælges af neomycinresistensgenet (NeoR).
  • Derudover muliggør den humane cytomegalovirus (CMV) umiddelbart-tidlige promotor et højt niveau ekspression i en lang række pattedyrceller.
Bemærk venligst, at kloning i pCSG-IBA Acceptor Vectors obligatorisk kræver restriktionsenzymet Esp3I, da ingen anden MCS til integration af et gen af interesse er tilgængelig. Udover den direkte kloning af genet af interesse i pCSG-IBA vektorer med Esp3I, er en anden mulighed via en såkaldt entry-vektor mulig.
Tekniske data
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Markør Gene Ampicillin
Promotor CMV
Produkttype Vektor
Udvælgelsesagent (eukaryot) Geneticin™ (G-418)
Indhold og opbevaring Anbefalet: °2 C til °8 C til hyppig brug, -°20 C til langtidsopbevaring
Protein tag Umærket
Mængde 5μ g
Vektor pCSG-IBAWt2
Til brug med (applikation) Episomal ekspression (oriP, EBNA-1); BM40 sekretionssignal