Få mere at vide
IBA Lifesciences pCSG-IBA pattedyrekspressionsvektor uden sekretion
Shop alle IBA Lifesciences produkter
Vektor:
pCSG-IBA103
pCSG-IBA105
pCSG-IBA123
pCSG-IBA143
pCSG-IBA145
pCSG-IBA162
pCSG-IBA164
pCSG-IBA167
pCSG-IBA168
pCSG-IBA23
pCSG-IBA3
pCSG-IBA43
pCSG-IBA45
pCSG-IBA5
pCSG-IBA62
pCSG-IBA64
pCSG-IBAWt1
Pakningsstørrelse:
5µg
Beskrivelse
pCSG-IBA mammale ekspressionsvektorer
- Designet til episomal ekspression på højt niveau i pattedyrsværter under G418-selektion, der indeholder følgende elementer:
- Human cytomegalovirus (CMV) øjeblikkelig-tidlig promotor til ekspression på højt niveau i en bred vifte af pattedyrceller
- Episomal replikation gennem Epstein Barr Virus replikationsorigin (oriP) og nukleært antigen kodet af EBNA-1 i humane, primat- og hundeceller og gennem SV40 replikationsorigin i celler, der er latent inficeret med SV40, eller som udtrykker SV40 store T-antigenet (f.eks. HEK293T, COS-1, COS-7)
- Stabile cellelinjer kan udvælges af neomycinresistensgenet (NeoR).
- Derudover muliggør den humane cytomegalovirus (CMV) umiddelbart-tidlige promotor et højt niveau ekspression i en lang række pattedyrceller.
Bemærk venligst, at kloning i pCSG-IBA Acceptor Vectors obligatorisk kræver restriktionsenzymet Esp3I, da ingen anden MCS til integration af et gen af interesse er tilgængelig. Udover den direkte kloning af genet af interesse i pCSG-IBA vektorer med Esp3I, er en anden mulighed via en såkaldt entry-vektor mulig.
Tekniske data
Tekniske data
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Markør Gene | Ampicillin |
| Promotor | CMV |
| Produkttype | Vektor |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Geneticin™ (G-418) |
| Indhold og opbevaring | Anbefalet: °2 C til °8 C til hyppig brug, -°20 C til langtidsopbevaring |
| Arter | Mammalia |
| Protein tag | Strep-tag II |
| Kloningsmetode | Direkte kloning |
| Koncentration | 250 ng/μ L |
| Vis mere |