Få mere at vide
IBA Lifesciences pCSG-IBA pattedyrekspressionsvektor uden sekretion
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15623878 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Vektor:
pCSG-IBA103
pCSG-IBA105
pCSG-IBA123
pCSG-IBA143
pCSG-IBA145
pCSG-IBA162
pCSG-IBA164
pCSG-IBA167
pCSG-IBA168
pCSG-IBA23
pCSG-IBA3
pCSG-IBA43
pCSG-IBA45
pCSG-IBA5
pCSG-IBA62
pCSG-IBA64
pCSG-IBAWt1
Pakningsstørrelse:
5µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15623878
missing translation for 'mfr': IBA Lifesciences 55162001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Designet til episomal ekspression på højt niveau i pattedyrsværter under G418-selektion. IBA Lifesciences GmbH Mammalian Expression Vector with No Secretion er en stor ekspressionsvektor med universelle egenskaber til forbigående ekspression såvel som til generering af stabile cellelinjer (NeoR).
pCSG-IBA mammale ekspressionsvektorer
  • Designet til episomal ekspression på højt niveau i pattedyrsværter under G418-selektion, der indeholder følgende elementer:
    • Human cytomegalovirus (CMV) øjeblikkelig-tidlig promotor til ekspression på højt niveau i en bred vifte af pattedyrceller
    • Episomal replikation gennem Epstein Barr Virus replikationsorigin (oriP) og nukleært antigen kodet af EBNA-1 i humane, primat- og hundeceller og gennem SV40 replikationsorigin i celler, der er latent inficeret med SV40, eller som udtrykker SV40 store T-antigenet (f.eks. HEK293T, COS-1, COS-7)
  • Stabile cellelinjer kan udvælges af neomycinresistensgenet (NeoR).
  • Derudover muliggør den humane cytomegalovirus (CMV) umiddelbart-tidlige promotor et højt niveau ekspression i en lang række pattedyrceller.
Bemærk venligst, at kloning i pCSG-IBA Acceptor Vectors obligatorisk kræver restriktionsenzymet Esp3I, da ingen anden MCS til integration af et gen af interesse er tilgængelig. Udover den direkte kloning af genet af interesse i pCSG-IBA vektorer med Esp3I, er en anden mulighed via en såkaldt entry-vektor mulig.
Especificaciones
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Markør Gene Ampicillin
Promotor CMV
Produkttype Vektor
Udvælgelsesagent (eukaryot) Geneticin™ (G-418)
Indhold og opbevaring Anbefalet: °2 C til °8 C til hyppig brug, -°20 C til langtidsopbevaring
Arter Pattedyr
Protein tag Twin-Strep-tag, FLAG-tag
Kloningsmetode Direkte kloning
Koncentration 250 ng/μ L
Primer Forward
Mængde 5μ g
Vektor pCSG-IBA162
Til brug med (applikation) Episomal ekspression (oriP, EBNA-1)
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado