Få mere at vide
Maltol-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Maltol-d3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3/i1D3 |
| Procent renhed | >95% |