CAS RN 132331-92-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Maltol-d3, TRC
CAS: 132331-92-1 Molekylær formel: C6H3D3O3 Molekylvægt (g/mol): 129.13 Synonym: 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one,2-Methyl-3-hydroxy-4-pyrone-d3,2-Methyl-3-hydroxypyran-4-one-d3,2-Methyl-3-hydroxypyrone-d3,3-Hydroxy-2-methyl-1,4-pyrone-d3,Larixic Acid,Larixin-d3,NSC 2829-d3,NSC 404458-d3,Palatone-d3,Veltol-d3; SMIL: O=C1C=COC(C([2H])([2H])[2H])=C1O