Få mere at vide
Malonyldichlorid, 94%
Artikelnummer. 15496298
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496298 100 g 100g
15486298 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59868.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
CAS: 1663-67-8 | C3H2Cl2O2 | 140,947 g/mol
Malonyldichlorid anvendes primært som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske og agrokemiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Malonyldichlorid anvendes primært som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske og
agrokemiske produkter.
Opløselighed
Nedbrydes i vand.
Bemærkninger
Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1663-67-8
Molekylær formel C3H2Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 140.947
MDL nummer MFCD00000735
InChI nøgle SXYFKXOFMCIXQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonyl chloride, malonyl dichloride, malonoyl chloride, malonic acid dichloride, malonoyl dichloride, malonic acid chloride, malonylchloride, methane-1,1-dicarbonyl chloride, malonylchlorid, malonyldichloride
PubChem CID 74269
IUPAC navn propandiyldichlorid
SMIL C(C(=O)Cl)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Malonyl dichloride
Tæthed 1.449
Kogepunkt 53 °C til 55 °C (19 mmHg)
Flammepunkt 47 °C (117 °F)
Lineær formel CH2(COCl)2
Brydningsindeks 1.465
Mængde 100 g
FN nummer UN2920
Beilstein 774044
Opløselighedsinformation Nedbrydes i vand.
Formel vægt 140.95
Procent renhed 97%