Få mere at vide
Malononitrile, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15874181
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15874181 250 g
15864181 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15874181 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8061890250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-77-3
Tekniske data
Smeltepunkt 32°C to 34°C
Tæthed 1.05 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 220°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00001883
Mængde 250 g
Synonym Malononitrile, Malonodinitrile, Malononitrile
Molekylvægt (g/mol) 66.06