Få mere at vide
Malonsyre, reagenskvalitet, 99,5+%
Beskrivelse
Malonsyre bruges til at fremstille barbiturater. Dets afledte diethylmalonat anvendes i Knoevenagel-kondensationsreaktioner samt reagerer med acetone for at danne Meldrums syre. Det bruges til at kontrollere surhedsgrad, som konserveringsadditiv til fødevarer og som et hjælpestof i farmaceutisk formulering. Det fungerer som forløber for polyestere og som en aktiv komponent i alkydharpikser. Derudover bruges det som byggesten i kemisk syntese. Derudover bruges det til at fremstille stivelsesbaseret harpiks.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Malonic acid |
| Smeltepunkt | 132 °C til 136 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.62 g/mL |
| Flammepunkt | 157 °C (314 °F) |
| Lineær formel | H2C(CO2H)2 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1751370 |
| Merck Index | 14,5710 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, natriumhydroxid og alkohol; Let opløselig i pyridin og ether. |
| Vis mere |