Få mere at vide
Malonsyre dinatriumsalt, 99%
Artikelnummer. 11346249
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11346249 25 g 25g
11356249 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346249 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044841.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 141-95-7 | C3H2Na2O4 | 148,025 g/mol
Malonsyre dinatriumsalt bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-95-7
Molekylær formel C3H2Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 148.025
MDL nummer MFCD00002708
InChI nøgle PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium malonate, disodium malonate, propanedioic acid, disodium salt, malonic acid disodium salt, disodium propanedioate, malonic acid, sodium salt, unii-9qwe64m39h, propanedioic acid, sodium salt 1:2, malonic acid, disodium salt, dicarboxymethane disodium salt
PubChem CID 8865
ChEBI CHEBI:62983
IUPAC navn dinatrium;propandioat
SMIL C(C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Malonic acid disodium salt
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (148 g/L ved 20 °C).
Formel vægt 148.03
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver