Få mere at vide
Malonic acid dihydrazide, 99%
Artikelnummer. 11348715
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348715 5 g 5g
11358715 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11348715 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12270.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 3815-86-9 | C3H8N4O2 | 132.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3815-86-9
Molekylær formel C3H8N4O2
Molekylvægt (g/mol) 132.12
MDL nummer MFCD00041268
InChI nøgle PSIKPHJLTVSQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonic acid dihydrazide, malonohydrazide, malonic dihydrazide, propanedioic acid, dihydrazide, malonhydrazide, malonyl dihydrazide, malonic acid, dihydrazide, malonyl hydrazide, malonic acid hydrazide, malonoyldihydrazine
PubChem CID 77433
IUPAC navn propandihydrazid
SMIL NNC(=O)CC(=O)NN
Specifica
Kemisk navn eller materiale Malonic acid dihydrazide
Smeltepunkt 152°C to 156°C
Mængde 5 g
Beilstein 1072337
Formel vægt 132.12
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.