Få mere at vide
Malonsyre, 99%
Artikelnummer. 11474523
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474523 500 g 500g
11464523 100 g 100g
11484523 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474523 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11526.36
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 141-82-2 | C3H4O4 | 104,061 g/mol
Malonsyre fungerer som en byggesten i organisk syntese. Det er også nyttigt som en forløber for polyestere og alkydharpikser, som bruges i belægningsapplikationer og beskytter derved mod UV-lys, korrosion og oxidation. Det fungerer som en tværbinder i coatingindustrien og kirurgisk klæbemiddel. Det finder anvendelse i produktionen af specialkemikalier, smags- og duftstoffer, polymertværbindinger og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Malonsyre fungerer som en byggesten i organisk syntese. Det er også nyttigt som en forløber for polyestere og alkydharpikser, som bruges i belægningsapplikationer og beskytter derved mod UV-lys, korrosion og oxidation. Det fungerer som en tværbinder i coatingindustrien og kirurgisk klæbemiddel. Det finder anvendelse i produktionen af specialkemikalier, smags- og duftstoffer, polymertværbindinger og lægemidler.
Opløselighed
Opløselig i koldt vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-82-2
Molekylær formel C3H4O4
Molekylvægt (g/mol) 104.061
MDL nummer MFCD00002707
InChI nøgle OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid
PubChem CID 867
ChEBI CHEBI:30794
IUPAC navn propandisyre
SMIL C(C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Malonic acid
Smeltepunkt 132 °C til 136 °C (dekomponering)
Tæthed 1.62
Flammepunkt 157 °C (314 °F)
Mængde 500 g
Beilstein 1751370
Merck Index 14,5710
Opløselighedsinformation Opløselig i koldt vand.
Formel vægt 104.06
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Malonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propanedioic acid