Få mere at vide
Malonic acid, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11462440 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11462440 500 g
11329109 100 g
11339109 250 g
11349109 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11462440 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210223890
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 141-82-2
Molekylær formel C3H4O4
Molekylvægt (g/mol) 104.061
InChI nøgle OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid
PubChem CID 867
ChEBI CHEBI:30794
IUPAC navn propandisyre
SMIL C(C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Malonic acid
Farve Hvid
Mængde 500 g
Formel vægt 104.1
Procent renhed 0.99
Fysisk form Pulver