Få mere at vide
Malonic Acid, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10396280 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10396280 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Artikelnummer. 10396280 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/1400/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
CAS 141-82-2
Smeltepunkt 130°C
Farve White
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C3H4O4
MDL nummer 2707
Mængde 100 g
Synonym malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid
InChI nøgle OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn propanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 104.061
PubChem CID 867
ChEBI CHEBI:30794
Formel vægt 104.06g/mol
Fysisk form Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Malonic acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
Hazard Statement
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.