Få mere at vide
Malondialdehyde Bis(dimethyl Acetal), Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15891161
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15891161 250 mL
15881161 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15891161 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8207560250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-52-3
Tekniske data
Tæthed 0.99 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 183°C
Molekylær formel (CH3O)2CHCH2CH(OCH3)2
MDL nummer MFCD00008488
Mængde 250 mL
Synonym Malondialdehyde bis(dimethyl acetal), 1,1,3,3-Tetramethoxypropane, Malondialdehyde tetramethyl acetal, Malondialdehyde bis(dimethyl acetal)
Molekylvægt (g/mol) 164.2