Få mere at vide
Malonamid, 98%
Artikelnummer. 11459066
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459066 100 g 100g
11469066 500 g 500g
11479066 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17939.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-13-4 | C3H6N2O2 | 102,093 g/mol
Malonamid er et reagens til fluorimetrisk bestemmelse af reducerende kulhydrater. Det malonamid-baserede ioniske flydende ekstraktionsmiddel blev brugt til ekstraktion af europium(iii) og andre trivalente sjældne jordarters grundstoffer fra salpetersyremedium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Malonamid er et reagens til fluorimetrisk bestemmelse af reducerende kulhydrater. Det malonamid-baserede ioniske flydende ekstraktionsmiddel blev brugt til ekstraktion af europium(iii) og andre trivalente sjældne jordarters grundstoffer fra salpetersyremedium.
Opløselighed
Opløselig i HCl.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-13-4
Molekylær formel C3H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 102.093
MDL nummer MFCD00008034
InChI nøgle WRIRWRKPLXCTFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonamide, malonodiamide, malondiamide, malonyldiamide, carboxamidoacetamide, malonic acid diamide, malonic diamide, unii-qvq8cng255, qvq8cng255, methane-1,1-dicarboxamide
PubChem CID 7911
IUPAC navn propandiamid
SMIL C(C(=O)N)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Malonamide
Smeltepunkt 167 °C til 171 °C
Mængde 100 g
Beilstein 1751401
Opløselighedsinformation Opløselig i HCl.
Formel vægt 102.09
Procent renhed 98%