Få mere at vide
Malonaldehyd bis(diethylacetal), 97 %
Artikelnummer. 10560204 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10560204 500 mL Glasflaske 500ml
10295720 5 mL Glasflaske 5ml
10317620 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10560204 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156735000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
CAS: 122-31-6 | C11H24O4 | 220,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-31-6
Molekylær formel C11H24O4
Molekylvægt (g/mol) 220.31
MDL nummer MFCD00009240
InChI nøgle KVJHGPAAOUGYJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonaldehyde bis diethyl acetal, tetraethoxypropane, malonaldehyde tetraethyl acetal, malonaldehyde diethyl acetal, usaf kf-26, propane, 1,1,3,3-tetraethoxy, tetraethyl malondialdehyde acetal, tetraethoxy propane, malonaldehyde tetraethyl diacetal, malonaldehyde, bis diethyl acetal
PubChem CID 67147
IUPAC navn 1,1,3,3-tetraethoxypropan
SMIL CCOC(CC(OCC)OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Malonaldehyde bis(diethyl acetal)
Smeltepunkt -90,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 220,0 °C
Flammepunkt 88 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5O)2CHCH2CH(OC2H5)2
Brydningsindeks 1,4100 til 1,4120
Mængde 500 mL
Beilstein 01, III, 3095
Fieser 02,257
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, ether
Formel vægt 220.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Malonaldehyde bis(diethyl acetal)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /