Beskrivelse
Hurtig og nem montering og demontering uden brug af værktøj. Modhager giver sikkert greb på indersiden af fleksible slanger. Slip luer fittings giver mulighed for en enkel, men sikker forbindelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS;USP |
| Diameter (engelsk) Indre | 3/32 tommer. |
| Fjord | Han Luer Slip, 200 Series Barb |
| Materiale (forsegling) | Polypropylen |