missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MAK683, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492886
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16492886 25 mg
16466607 5 mg
16460247 50 mg
16413888 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16492886 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103663

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress MAK683 is an embryonic ectoderm development (EED) inhibitor extracted from patent US20160176882 A1, compound example 2. MAK683 exhibits IC50s of 59, 89, 26 nM in EED Alphascreen binding, LC-MS and ELISA assay.

MAK683 is an embryonic ectoderm development (EED) inhibitor extracted from patent US20160176882 A1, compound example 2. MAK683 exhibits IC50s of 59, 89, 26 nM in EED Alphascreen binding, LC-MS and ELISA assay.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale MAK683
CAS 1951408-58-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H17FN6O
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 52 mg/mL (138.15 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=NC=CC=C1C2=CN=C(NCC3=C4CCOC4=CC=C3F)N5C2=NN=C5
Molekylvægt (g/mol) 376.39
Formel vægt 376.39
Procent renhed 99.27%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.