Få mere at vide
IBA Lifesciences MagStrep Strep-Tactin™ XT perler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17932451 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
17932451 10 mL 10ml
17942451 2 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17932451 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 25090010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
MagStrep Strep-Tactin™ XT perler er magnetiske perler (5% suspension) til at rense Strep-tag™ II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner.
  • Kan bruges til oprensning af strep-mærkede fusionsproteiner i batch i enkelt- eller high-throughput-format.
  • Perler viser lav ikke-specifik proteinbinding på grund af deres agaroseoverflade og høje specificitet af Strep-Tactin™ XT mod Strep-tag . Dette resulterer i enestående målproteinrenhed og gør MagStrep-perlerne til et perfekt værktøj til isolering af proteiner eller identifikation af komplekser via pull-downs, immunpræcipitation (IP) eller co-immunpræcipitation (Co-IP).
  • MagStrep Strep-Tactin™ XT-perler er velegnede til hurtige oprensninger i lille skala i reaktionsrør samt 96-brønds plader.
  • Perlerne kan nemt og hurtigt adskilles med en magnetisk separator. Dette eliminerer behovet for centrifugering og reducerer risikoen for at forstyrre pelleten eller tab af perler inden for vasketrinnet til nul.
  • Elueringen af målproteiner eller -komplekser kan udløses under milde betingelser med den biotinholdige buffer BXT eller under denaturerende betingelser ved kogning i SDS-gelladningsbuffer.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Formulering 5 % (v/v) suspension i PBS med 0,1 % (v/v) natriumazid
Support Type 6 % agarose, tværbundet
Partikelstørrelse 20 til 40μ m
Form Harpiksopslæmning
Mål Twin-Strep-tag eller Strep-tag II
Type Magnetisk agarose perle
Må kun benyttes til forskningsformål.