Få mere at vide
Buerkle™ Magnetisk rørestang
Støbt med et ydre lag af kemisk inert PTFE for holdbarhed og ikke-reaktivitet. Buerkle™ Magnetiske omrøringsstænger har en cylindrisk form og glat overflade for fremragende blandeevne.
Brand:  Buerkle™ 8271-3006
23.65 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10143272
  • 33.65 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Uigennemsigtig PTFE konstruktion
  • Højtydende permanente magneter
  • Lang levetid
  • Enestående temperaturmodstand
  • Bredt udvalg af størrelser
  • Rørestave med diametre på 6 og 8 mm kan bruges sammen med Buerkle™ Fish-clip™ til ekstra forsigtig omrøring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Hvid
6 mm
30 mm
Cylinder
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Magnetisk rørestang > Mål: 6 dia. x 30 mmL