Få mere at vide
Buerkle™ Magnetisk rørestang
Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Uigennemsigtig PTFE konstruktion
- Højtydende permanente magneter
- Lang levetid
- Enestående temperaturmodstand
- Bredt udvalg af størrelser
- Rørestave med diametre på 6 og 8 mm kan bruges sammen med Buerkle™ Fish-clip™ til ekstra forsigtig omrøring
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Længde (metrisk) | 20 mm |
| Form | Cylinder |