Få mere at vide
IBA Lifesciences Magnetisk separator
Artikelnummer. 12723084 Shop alle IBA Lifesciences produkter
:
Kapacitet: 12 x 1,5 og 12 x 2,0 ml rør
Artikelnummer. 12723084
Brand: IBA Lifesciences 21602000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den magnetiske separator er en anordning til adskillelse af magnetiske perler fra resterende opløsning
  • Den magnetiske separator er et gennemsigtigt plasthylde med 4 x 12 brønde– to rækker til henholdsvis 2 ml reaktionsrør (venstre side) og 1,5 ml reaktionsrør (højre side).
  • De midterste rækker indeholder magneter, der er velegnede til adskillelse af Strep-Tactin XT-™coatede magnetiske perler, MagStrep 'type3' XT-perler, inden for få sekunder fra en løsning, der gør den magnetiske separator til et nyttigt værktøj til effektiv, nem og hurtig batchrensning af Strep-™tag II og Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner.
  • Adskillelsesproceduren kan afbrydes ved at placere reaktionsrøret i en af de tilsvarende ydre rækker.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Oprensning af Strep-Tag™ Proteiner med MagStrep Type 3 XT Beads (Strep-™Tactin XT Coated Magnetic Beads) i batchformat
Inkluderer Indhold til 24 reaktionsrør
Til brug med (udstyr) Fireogtyve 12 x 1,5 mL eller 12 x 2 mL reaktionsrør
For Research Use Only.