Få mere at vide
Magnesiumsalicylat-tetrahydrat, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050742
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 11308158
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039379.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18917-95-8 | C14H18MgO10 | 370.59 g/mol
Det bruges til at behandle milde til moderate muskelsmerter. Det bruges også til at behandle hovedpine, generelle rygsmerter og visse ledsmerter som gigt. Det findes i en række håndkøbsmedicin (OTC) som et antiinflammatorisk middel, primært til lindring af rygsmerter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18917-95-8
Molekylær formel C14H18MgO10
Molekylvægt (g/mol) 370.59
MDL nummer MFCD01766176,MFCD00045815
InChI nøgle NBQBEWAYWAMLJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium salicylate
PubChem CID 131674114
IUPAC navn magnesium;2-hydroxybenzoesyre;2-oxidobenzoat;hydrat
SMIL O.O.O.O.[Mg++].OC1=CC=CC=C1C([O-])=O.OC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium salicylate tetrahydrate
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,5672
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol
Formel vægt 370.60 (298.60 Anhydrous)
Grad Teknisk
Fysisk form Pulver