Få mere at vide
Magnesiumbromid ethyletherat, 99%
Artikelnummer. 10616213 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10616213 25 g Glasflaske 25g
10464833 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10616213 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209700250
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 29858-07-9 | C4H10Br2MgO | 258,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29858-07-9
Molekylær formel C4H10Br2MgO
Molekylvægt (g/mol) 258.24
MDL nummer MFCD00064500
InChI nøgle JGZKUKYUQJUUNE-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium bromide diethyl etherate, magnesium bromide etherate, magnesium bromide ethyl etherate, grignard reagent
PubChem CID 11010650
IUPAC navn magnesium;ethoxyethan;dibromid
SMIL Br[Mg]Br.CCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium bromide ethyl etherate
Farve Beige til hvid
Flammepunkt 35 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5)2O·MgBr2
Mængde 25 g
Fieser 01,629; 07,218; 13,259; 17,174
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 258.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller stykker
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium bromide ethyl etherate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.