Få mere at vide
Magnesiumbromiddiethyletherat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Magnesiumbromiddiethyletheratet (MgBr2· OEt2)-methylsulfid (Me2S) system er nyttigt til mild og kemo-selektiv afbeskyttelse af p-methoxybenzyl (PMB) ether. Lewis syre til katalyse af Diels-Alder-reaktioner af homokirale 2-sulfinylmaleater med cyclopentadien. Magnesiumbromiddiethyletherat bruges til syntese af siliciumholdige azolderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
diethyletherat (MgBr2· OEt2)-methylsulfid (Me2S)-systemet er nyttigt til den milde og kemo-selektive afbeskyttelse af p-methoxybenzyl (PMB) ether. Lewis syre til katalyse af Diels-Alder-reaktioner af homokirale 2-sulfinylmaleater med cyclopentadien. Magnesiumbromiddiethyletherat bruges til syntese af siliciumholdige azolderivater.
Opløselighed Hydrolyserer i vand
.
Noter
Fugtfølsomt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium bromide diethyl etherate |
| CAS | 29858-07-9 |
| Flammepunkt | 35 °C (95 °F) |
| Molekylær formel | C4H10Br2MgO |
| Lineær formel | (CH3CH2)2O·MgBr2 |
| MDL nummer | MFCD00064500 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1325 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Synonym | magnesium bromide diethyl etherate, magnesium bromide etherate, magnesium bromide ethyl etherate, grignard reagent |
| Vis mere |