Få mere at vide
Magnesium 2,4-pentanedionate hydrate, typically 98+% (metals basis)
Artikelnummer. 11357367
Skift visning
Mængde:
10 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357367 250 g 250g
11430290 10 g 10g
11367367 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012532.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 67032-77-3 | C10H14MgO4 | 222.523 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67032-77-3
Molekylær formel C10H14MgO4
Molekylvægt (g/mol) 222.523
MDL nummer MFCD00150168
InChI nøgle AKTIAGQCYPCKFX-SYWGCQIGSA-L
Synonym 4-4-oxopent-2-en-2-yl oxy magnesio oxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 25113476
IUPAC navn magnesium;(E)-4-oxopent-2-en-2-olat
SMIL CC(=CC(=O)C)[O-].CC(=CC(=O)C)[O-].[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium 2,4-pentanedionate hydrate
Smeltepunkt 260°C (decomposition)
Farve Hvid
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 250 g
Formel vægt 222.52 (Anhydrous)
Procent renhed ≥98% (typically)
Fysisk form Pulver