missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Madrasin, MedChemExpress
Beskrivelse
Madrasin (DDD00107587) is a splicing inhibitor that prevents formation of both splicing intermediates and products in vitro and interferes with one or more early steps in the pathway of spliceosome assembly. Madrasin also can inhibit pre-mRNA splicing in vitro and modify splicing of endogenous pre-mRNA in cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Madrasin |
| CAS | 374913-63-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H17N5O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | DDD00107587 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 2 mg/mL (6.42 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C1N=C(NC2=NC(C)=C3C=CC(OC)=CC3=N2)NC(C)=C1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.34 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?