Få mere at vide
Madecassoside, MedChemExpress
Beskrivelse
Madecassoside is a pentacyclic triterpene isolated from Centella asitica (L.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Madecassoside |
| CAS | 34540-22-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C48H78O20 |
| Mængde | 200 mg |
| Synonym | Asiaticoside A |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (102.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (34.18 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1(CCC(C)C2C)C2C3=CCC4C(C)(CC(O)C5C4(CC(O)C(O)C5(C)CO)C)C3(C)CC1)OC(C(C(O)C6O)O)OC6COC(C(C(O)C7OC(OC(C)C(O)C8O)C8O)O)OC7CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 975.12 |
| Vis mere |