Beskrivelse
Macrophage-SFM er et serumfrit medium designet til dyrkning af humane perifere blodmonocytter og makrofager (1).
Indeholder L-glutamin, men ingen antibiotika.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Makrofager, Monocytter |
| Klassifikation | Serumfri |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | VP Serumfrit medium (SFM) |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin |
| Mængde | 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Show More |