Få mere at vide
Macitentan (n-butyl analogue), MedChemExpress
Artikelnummer. 16465988
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16465988 10 mg -
16458607 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16465988 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14184A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Macitentan n-butyl analogue is a n-butyl analogue of Macitentan. Macitentan is an orally active, non-peptide dual endothelin ETA and ETB receptor antagonist for the potential treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) and pulmonary arterial hypertension (PAH).
Macitentan n-butyl analogue is a n-butyl analogue of Macitentan. Macitentan is an orally active, non-peptide dual endothelin ETA and ETB receptor antagonist for the potential treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) and pulmonary arterial hypertension (PAH).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Macitentan (n-butyl analogue)
CAS 556797-16-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H21Br2N5O4S
Mængde 10 mg
SMIL BrC1=CN=C(OCCOC2=C(C3=CC=C(Br)C=C3)C(NS(CCCC)(=O)=O)=NC=N2)N=C1
Molekylvægt (g/mol) 587.28
Formel vægt 587.28
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation