Få mere at vide
Macitentan, MedChemExpress
Beskrivelse
Macitentan (ACT-064992) is an orally active, non-peptide dual ETA and ETB (endothelin receptor) antagonist. Macitentan has the potential for idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) and pulmonary arterial hypertension (PAH).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Macitentan |
| CAS | 441798-33-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H20Br2N6O4S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | ACT-064992 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (84.99 mM) |
| SMIL | BrC1=CN=C(OCCOC2=C(C3=CC=C(Br)C=C3)C(NS(NCCC)(=O)=O)=NC=N2)N=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 588.27 |
| Vis mere |