Få mere at vide
mAChR-IN-1 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
mAChR-IN-1 hydrochloride is a potent muscarinic cholinergic receptor (mAChR) antagonist, with an IC50 of 17 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | mAChR-IN-1 hydrochloride |
| CAS | 119391-73-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H26ClIN2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 65 mg/mL (123.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | O=C(C(C1CCN(CC2=CC=C(I)C=C2)CC1)(C3=CC=CC=C3)CC4)NC4=O.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 524.82 |
| Formel vægt | 524.82 |
| Vis mere |