Få mere at vide
Mabuterol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mabuterol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18ClF3N2O/c1-12(2,3)19-6-10(20)7-4-8(13(15,16)17)11(18)9(14)5-7/h4-5,10,19-20H,6,18H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 310.106 |
| Procent renhed | >95% |