Få mere at vide
Cytiva MabSelect Sure™ LX kromatografimedier
Protein Et affinitetsmedium med høj dynamisk bindingskapacitet, som forbedrer ydeevnen og reducerer omkostningerne
32005.00 DKK - 69405.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (applikation) | Til oprensning af monoklonale antistoffer til kliniske applikationer |
---|---|
Stabilitet | Stabil i vandige buffere, der almindeligvis anvendes i protein A kromatografi |
Opbevaringskrav | 2 °C til 8 °C |
Bindende Kapacitet | 60 mg humant IgG/ml medi μm |
Produkttype | MabSelect SuRe LX Media |
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11683074
|
Cytiva
17-5474-01 |
25 mL |
32005.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
11693074
|
Cytiva
17-5474-02 |
200 mL |
69405.00 DKK
200ml |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Alkali tolerance giver mulighed for stabilitet, grundig rengøring og reduktion af forurening
- Alkali-stabiliseret protein A-afledt (E.coli) ligand
- Høj dynamisk bindingskapacitet (DBC) til kulturer med høj titer
- Reducerer risikoen for kontaminering og overførsel
- Alkali-tolerant rProtein A-ligand modstår strenge CIP- og desinficeringsprocedurer med 0,1 til 0,5 M NaOH
Oprensning af monoklonale antistoffer til kliniske anvendelser og processkala
Certificeringer
Analysecertifikat
Tekniske data
Til oprensning af monoklonale antistoffer til kliniske applikationer | |
2 °C til 8 °C | |
MabSelect SuRe LX Media | |
85μ m | |
20 cm | |
<2 bar | |
3 til 12 | |
Alkali-stabiliseret protein A-afledt (E. coli) |
Stabil i vandige buffere, der almindeligvis anvendes i protein A kromatografi | |
60 mg humant IgG/ml medi μm | |
500 cm/Ho μr | |
7,87 tommer | |
Analysecertifikat | |
Meget tværbundet agarose | |
20% Ethanol |
Sikkerhed og håndtering
- MabSelect SuRe LX, 25 ml
Signalord
- Advarsel
Farekategori
- Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
- H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.