Få mere at vide
Cytiva MabSelect Sure™ LX kromatografimedier
Artikelnummer. 11693074 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
25 ml
200 ml
Pakningsstørrelse:
200ml
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11693074 200 ml 200ml
11683074 25 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11693074 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17547402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70720.00 DKK
    66096.00 DKK / 200ml
    Spare 4624.00 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Protein Et affinitetsmedium med høj dynamisk bindingskapacitet, som forbedrer ydeevnen og reducerer omkostningerne
Alkali tolerance giver mulighed for stabilitet, grundig rengøring og reduktion af forurening
  • Alkali-stabiliseret protein A-afledt (E.coli) ligand
  • Høj dynamisk bindingskapacitet (DBC) til kulturer med høj titer
  • Reducerer risikoen for kontaminering og overførsel
  • Alkali-tolerant rProtein A-ligand modstår strenge CIP- og desinficeringsprocedurer med 0,1 til 0,5 M NaOH
Oprensning af monoklonale antistoffer til kliniske anvendelser og processkala
Certificeringer
Analysecertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 200 ml
Stabilitet Stabil i vandige buffere, der almindeligvis anvendes i protein A kromatografi
Til brug med (applikation) Til oprensning af monoklonale antistoffer til kliniske applikationer
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Bindende Kapacitet 60 mg humant IgG/ml medi μm
Produkttype MabSelect SuRe LX Media
Flowhastighed 500 cm/Ho μr
Partikelstørrelse 85μ m
Højde (engelsk) Seng 7,87 tommer
Højde (metrisk) Seng 20 cm
Inkluderer Analysecertifikat
Maks. Tryk <2 bar
Matrix Meget tværbundet agarose
pH-område 3 til 12
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type Alkali-stabiliseret protein A-afledt (E. coli)