Beskrivelse
M9 Minimal Salts-medie er et almindeligt anvendt basisk og kemisk defineret bakterievækstmedie til dyrkning af E. coli- stammer. Det giver kun de nødvendige næringsstoffer (kulstof, nitrogen, fosfor, svovl og metalkilder), der kræves til bakterievækst.
Vores Gibco M9 Minimal Salts (2X) er en klar-til-brug koncentreret baseformulering, der kan suppleres med forskellige kulstofkilder og aminosyrer for at lave et komplet M9-medium. Dette medium foretrækkes i mikroskopi af E. coli- eksperimenter, da det har en lav autofluorescens og absorbansegenskaber. Væksthastigheder falder ved lavere eller højere osmolaritet, og M9-medium har en lavere osmolaritet (∼ 0,25 Osm/L) end E. coli behøver for at vokse optimalt (∼ 0,3 Osm/L). Dette giver mulighed for stram kontrol over bakterievækst.
M9 Minimal Salts (2X)formulering
Formulering pr. liter:
25,6 g natriumphosphat (
dibasisk) heptahydrat 6
g monokaliumphosphat 1 g
natriumchlorid 2 g ammoniumchlorid
• En kulstofkilde skal tilsættes til den ønskede koncentration
• Yderligere komponenter kan være nødvendige for E. coli- stammer (f.eks. thiamin til DH5α , leucin for DH10B )
Primære applikationer
• Rekombinant proteininduktion i E. coli i forlænget vækstfase (forbedret proteinekspression)
• Mikroskopi- eller fluorescensmålingsforsøg ved brug af
• bakterier Metaboliske aktivitetsundersøgelser i bakterier med kontrolleret kemisk mediesammensætning
Gibco medieflasker Hver
medieflaske har en vinklet åbning for forenklet pipettering. Den 1 L Gibco medieflaske bruger 39 % mindre kildemateriale end sammenlignelige medieflasker på markedet. Både låget og flasken kan genbruges, da de er fremstillet af højdensitetspolyethylen (HDPE) og polyethylenterephthalat (PETE).
Find det medieformat, der passer til dine behov. Vi
tilbyder andre medieformuleringer, der er klar til brug, såsom LB Bouillon (Kat. Nr. 10855001), Terrific Broth (Kat. Nr. A1374301) eller SOC-genvindingsmedium (Kat. Nr. 15544034).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •1 L M9 Minimal Salte (2X) Væske Opbevares ved stuetemperatur. |
| Medietype | M9 minimalt salt (2X) |
| Fremstillingsmetode | Klar til brug |
| Produkttype | Flydende medium |
| Sterilitet | Steril |
| Målorganismeklasse | Coliforme bakterier |
| Mængde | 1 L |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Arter | Escherichia coli |