Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Xylylenediamine |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 1.0300g/mL |
| Kogepunkt | 265 °C (745,0 mmHg) |
| Flammepunkt | >112 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |