Få mere at vide
m-Xylylenediamin, 99%
Artikelnummer. 10285140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10285140 5 mL Glasflaske 5ml
10627112 100 mL Glasflaske 100ml
10741925 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10285140 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 141020050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1477-55-0 | C8H12N2 | 136,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1477-55-0
Molekylær formel C8H12N2
Molekylvægt (g/mol) 136.2
MDL nummer MFCD00008119
InChI nøgle FDLQZKYLHJJBHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-xylylenediamine, 1,3-benzenedimethanamine, 1,3-bis aminomethyl benzene, 1,3-xylylenediamine, 1,3-phenylenedimethanamine, m-xylylendiamin, 1,3-xylenediamine, mxda, m-phenylenebis methylamine, methylamine, m-phenylenebis
PubChem CID 15133
IUPAC navn [3-(aminomethyl)phenyl]methanamin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)CN)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Xylylenediamine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 265°C (745.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4(CH2NH2)2
Brydningsindeks 1.5700 to 1.572
Mængde 5 mL
Beilstein 13, IV, 293
Specifik vægtfylde 1.03
Formel vægt 136.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske