Få mere at vide
m-Xyllendichlorid, 97%
Beskrivelse
m-xylylendichlorid bruges i farmaceutiske og bruges i medicin, blegemiddel mellemprodukter. α,α a-Dichlor-m-xylen er egnet til brug i syntesen af 1,7-bis(6-methoxy-2-formylphenyl)-1,7-dioxaheptan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
m-xylylendichlorid bruges i farmaceutiske og bruges i medicin, blegemiddel mellemprodukter. α,α′ -Dichlor-m-xylen er velegnet til brug i syntesen af 1,7-bis(6-methoxy-2-formylphenyl)-1,7-dioxaheptan.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Xylylene dichloride |
| Smeltepunkt | 33 °C til 37 °C |
| Kogepunkt | 250 °C til 255 °C |
| Flammepunkt | 144 °C (291 °F) |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN2928 |
| Beilstein | 2079898 |
| Formel vægt | 175.06 |
| Procent renhed | 97% |