Få mere at vide
m-xylylendibromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027898
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11471497
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24959.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 626-15-3 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
Det bruges til fremstilling af fire nye dinukleære halvtitanocener med meta- og orthoxylenbroer som nye metallocener. Det blev brugt i syntesen af dissymmetrisk bis-makrocyklisk salt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til fremstilling af fire nye dinukleære halvtitanocener med meta- og orthoxylenbroer som nye metallocener. Det blev brugt i syntesen af dissymmetrisk bis-makrocyklisk salt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler, aktive metaller, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-15-3
Molekylær formel C8H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 263.96
MDL nummer MFCD00000178
InChI nøgle OXHOPZLBSSTTBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis bromomethyl benzene, m-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-m-xylene, benzene, 1,3-bis bromomethyl, m-bis bromomethyl benzene, m-xylylene bromide, ccris 1777, m-xylyene dibromide, m-xylene, .alpha.,.alpha.'-dibromo, m-.alpha.,.alpha.'-dibromoxylene
PubChem CID 69373
IUPAC navn 1,3-bis(brommethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)CBr)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Xylylene dibromide
Smeltepunkt 74°C to 76°C
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Beilstein 971085
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 263.96
Procent renhed 97%