Få mere at vide
m-Tolylhydrazin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11490264
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490264 25 g 25g
11480264 5 g 5g
11400274 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11490264 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13667.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 637-04-7 | C7H11ClN2 | 158,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-04-7
Molekylær formel C7H11ClN2
Molekylvægt (g/mol) 158.63
MDL nummer MFCD00012932
InChI nøgle SHTBTGXNVWYODU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylphenylhydrazine hydrochloride, m-tolylhydrazine hydrochloride, m-tolylhydrazinium 1+ chloride, 3-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 3-methylphenylhydrazine hcl, m-tolyhydrazine hydrochloride, 1-3-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 3-tolylhydrazine hydrochloride, 3-methyl phenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-methylphenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 71562
IUPAC navn (3-methylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].CC1=CC=CC(NN)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Tolylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼193 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3563995
Formel vægt 158.63
Procent renhed 98%