Få mere at vide
m-Toluoylacetonitrile, 97%
Artikelnummer. 11433984
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433984 1 g 1g
11443984 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433984 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11965.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53882-81-8 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53882-81-8
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.188
MDL nummer MFCD00067922
InChI nøgle IVLKDYOTZMFMLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzoylacetonitrile, 3-3-methylphenyl-3-oxopropanenitrile, 3-toluoylacetonitrile, m-toluoylacetonitrile, 3-oxo-3-m-tolyl propanenitrile, 3-oxo-3-m-tolylpropanenitrile, pubchem12073, maybridge1_004502, acmc-1alb6, 3-m-tolyl-3-oxo-propanenitrile
PubChem CID 143105
IUPAC navn 3-(3-methylphenyl)-3-oxopropannitril
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Toluoylacetonitrile
Smeltepunkt 71°C to 75°C
Mængde 1 g
Beilstein 2717335
Formel vægt 159.19
Procent renhed 97%