Få mere at vide
m-Toluidine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15859600
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15859600 1 L
15849600 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15859600 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8083141000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-44-1
Tekniske data
Smeltepunkt -30°C
Tæthed 0.99 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 204°C/1013 hPa
Molekylær formel 3-(CH3)C6H4NH2
MDL nummer MFCD00007808
Mængde 1 L
Synonym m-Toluidine, 3-Methylaniline, 3-Aminotoluene, m-Toluidine
Molekylvægt (g/mol) 107.15